Läs mer
Thermo Scientific™ Tergitol™ 7-laktos-TTC-agar
Beskrivning
Räkna upp och särskilj koliforma bakterier från vatten- och livsmedelsprover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Tergitol™ 7-laktos-TTC-agar . Tergitol 7 hämmar grampositiva organismer vilket möjliggör överlägsen återhämtning av koliforma bakterier. Tillsatsen av tri-fenyltetrazoliumklorid (TTC) möjliggör igenkänning och identifiering av Escherichia coli och Enterobacter aerogenes . Fermentering av laktos ses av en förändring i färgen på pH-indikatorn bromtymolblått. TTC reduceras snabbt till rött formazan av de flesta koliforma organismer utom E. coli och Enterobacter aerogenes, vilket möjliggör enkel differentiering.
Använda Tergitol 7-Laktos-TTC-agar för detektion och räkning av koliformer i mat- och vattenprover.
- Lättläst: skiljer enkelt Escherichia coli (gula kolonier) och Enterobacter -arter (grönaktiga/gula kolonier) från koliformer (röda kolonier).
- Klar att använda: bekvämlighet med förberedda media.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Tergitol™ är ett varumärke som tillhör Dow Chemical företag (Dow )
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Reseda grön, transparent |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Tergitol 7-laktos-TTC-agar |
| Formatera | 90 mm plåt |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 7.2± 0,3 |
| Förpackningstyp | Lådor med 2 x 10 tallrikar inslagna i film |
| pH | 7.2 ± 0.2 |
| Kvantitet | 2 x 10/Pk. |