Läs mer
Teriflunomide, MedChemExpress
Beskrivning
Teriflunomide is the active metabolite of leflunomide, an approved therapy for rheumatoid arthritis. It inhibits pyrimidine synthesis and therefore potently decreases T cell and B cell proliferation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Teriflunomide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 163451-81-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H9F3N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | A77 1726 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 26 mg/mL (96.22 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |