Läs mer
MedChemExpress Teriparatide
Produktkod. 16499338
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16499338 10 mg
1 options
Produktkod. 16499338 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0059
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) is a PHT agonist. Teriparatide (Human parathyroid hormone-(1-34)) can be used for osteoporosis research.
Specifikationer
Renhet 96.42%
CAS 52232-67-4
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 4117.72 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (24.29 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Human parathyroid hormone-(1-34)∣ hPTH (1-34)