missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terlipressin-Phe(d5) Diacetate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terlipressin-Phe(d5) Diacetate Salt |
| Molekylformel | C56H77D5N16O19S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Triglycyl-8-lysine Vasopressin-d5 Diacetate Salt, Glycylpressin Diacetate Salt, Glypressin-d5 Diacetate Salt, Nα-Gly-Gly-Gly-8-Lys-vasopressin-d5 Diacetate Salt, Nα-Glycyl-glycyl-glycyl-[8-lysine]-vasopressin-d5 Diacetate Salt, Nα-Glycyl-glycyl-glycyl-lysine-vasopressin-d5 Diacetate Salt, Nα-Glycylglycylglycyl-vasopressin-d5 Diacetate Salt, Remestyp-d5 Diacetate Salt, Triglycyl-8-lysine-vasopressin-d5 Diacetate Salt, [N-α-Triglycyl-8-lysine]-vasopressin-d5 Diacetate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C52H74N16O15S2.C2H4O2/c53-17-5-4-9-31(45(76)60-23-41(57)72)63-51(82)38-10-6-18-68(38)52(83)37-27-85-84-26-36(61-44(75)25-59-43(74)24-58-42(73)22-54)50(81)65-34(20-29-11-13-30(69)14-12-29)48(79)64-33(19-28-7-2-1-3-8-28)47(78)62-32(15-16-39(55)70)46(77)66-35(21-40(56)71)49(80)67-37;1-2(3)4/h1-3,7-8,11-14,31-38,69H,4-6,9-10,15-27,53-54H2,(H2,55,70)(H2,56,71)(H2,57,72)(H,58,73)(H,59,74)(H,60,76)(H,61,75)(H,62,78)(H,63,82)(H,64,79)(H,65,81)(H,66,77)(H,67,80);1H3,(H,3,4)/t31-,32-,33+,34-,35-,36-,37-,38-;/m0./s1/i1D,2D,3D,7D,8D; |
| LEDER | OC(C)=O.O=C(N1CCC[C@H]1C(N[C@@H](CCCCN)C(NCC(N)=O)=O)=O)[C@@H](NC([C@H](CC(N)=O)NC([C@H](CCC(N)=O)NC([C@@H](CC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])N3)=O)=O)=O)CSSC[C@H](NC(CNC(CNC(CN)=O)=O)=O)C(N[C@@H](CC4=CC=C(O)C=C4)C3=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1352.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?