missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Terpene Mixture 1 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Fenchone∣(1S)-(+)-3-Carene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣cis-Nerolidol∣DL-Camphor∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣Geranyl Acetate∣Isoborneol∣Menthol Racemic∣Myrcene∣Nerol∣Valencene |
| CAS | 89-79-2, 87-44-5, 4695-62-9, 498-15-7, 23089-26-1, 502-61-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Fenchone∣(1S)-(+)-3-Carene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣cis-Nerolidol∣DL-Camphor∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣Geranyl Acetate∣Isoborneol∣Menthol Racemic∣Myrcene∣Nerol∣Valencene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (-)-Isopulegol 100 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 100 μg/mL∣(+)-Fenchone 100 μg/mL∣(1S)-(+)-3-Carene 100 μg/mL∣alpha-(-)-Bisabolol 100 μg/mL∣alpha-Farnesene 100 μg/mL∣alpha-Phellandrene 100 μg/mL∣beta-Ocimene 100 μg/mL∣Camphene 100 μg/mL∣Caryophyllene Oxide 100 μg/mL∣Cedrol 100 μg/mL∣cis-Nerolidol 100 μg/mL∣DL-Camphor 100 μg/mL∣DL-Linalool 100 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 100 μg/mL∣Geranyl Acetate 100 μg/mL∣Isoborneol 100 μg/mL∣Menthol Racemic 100 μg/mL∣Myrcene 100 μg/mL∣Nerol 100 μg/mL∣Valencene 100 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?