missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Terpene Mixture 1 2500 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30320568
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320568 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30320568 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000634HE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(1S)-(+)-3-Carene∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣cis-Nerolidol∣DL-Camphor∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣Geranyl Acetate∣Isoborneol∣Menthol Racemic∣Myrcene∣Nerol∣Valencene
CAS 89-79-2, 87-44-5, 498-15-7, 99-87-6, 23089-26-1, 502-61-4
Analyt- eller komponentnamn (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(1S)-(+)-3-Carene∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Caryophyllene Oxide∣Cedrol∣cis-Nerolidol∣DL-Camphor∣DL-Linalool∣Eucalyptol (1,8-Cineole)∣Geranyl Acetate∣Isoborneol∣Menthol Racemic∣Myrcene∣Nerol∣Valencene
Frakt skick +20°C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris n-Hexane
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(1S)-(+)-3-Carene 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Farnesene 2500 μg/mL∣alpha-Phellandrene 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Cedrol 2500 μg/mL∣cis-Nerolidol 2500 μg/mL∣DL-Camphor 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL∣Geranyl Acetate 2500 μg/mL∣Isoborneol 2500 μg/mL∣Menthol Racemic 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Nerol 2500 μg/mL∣Valencene 2500 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.