Läs mer
Terpenblandning 2 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325989
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325989 5 x 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 30325989 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000273ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Camphor∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-Camphor∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol
CAS 469-61-4, 464-45-9, 7787-20-4, 464-43-7, 464-49-3, 2-9-2217
Analyt- eller komponentnamn (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Camphor∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-Camphor∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (-)-alpha-Cedrene 100 μg/mL∣(-)-Borneol 100 μg/mL∣(-)-Fenchone 100 μg/mL∣(+)-Borneol 100 μg/mL∣(+)-Camphor 100 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 100 μg/mL∣(+)-Limonene 100 μg/mL∣(1S)-(-)-Camphor 100 μg/mL∣4-Thujanol 100 μg/mL∣alpha-Humulene 100 μg/mL∣alpha-Terpinene 100 μg/mL∣beta-Pinene 100 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 100 μg/mL∣gamma-Terpinene 100 μg/mL∣Geraniol 100 μg/mL∣Guaiol 100 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 100 μg/mL∣Sabinene 100 μg/mL∣Terpineol 100 μg/mL∣Terpinolene 100 μg/mL∣trans-Nerolidol 100 μg/mL