Läs mer
Terpenblandning 2 2500 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| CAS | 469-61-4, 7787-20-4, 464-43-7, 2-9-2217, 5989-27-5, 546-79-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Fenchone∣(+)-Borneol∣(+)-Fenchyl Alcohol∣(+)-Limonene∣4-Thujanol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Pinene∣DL-alpha-Pinene∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣R-(+)-Pulegone∣Sabinene∣Terpineol∣Terpinolene∣trans-Nerolidol |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | n-Hexan |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (-)-alpha-Cedrene 2500 μg/mL∣(-)-Fenchone 2500 μg/mL∣(+)-Borneol 2500 μg/mL∣(+)-Fenchyl Alcohol 2500 μg/mL∣(+)-Limonene 2500 μg/mL∣4-Thujanol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣beta-Pinene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 2500 μg/mL∣Sabinene 2500 μg/mL∣Terpineol 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL∣trans-Nerolidol 2500 μg/mL |