Läs mer
Terphenyl Hydrogenated, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terphenyl Hydrogenated |
| CAS | 61788-32-7 |
| Molekylformel | C18 H22 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1,3,5,9,11-16H,2,4,6-8,10H2 |
| LEDER | C1CC=CC(C1)c2ccc(cc2)C3CCC=CC3 |
| IUPAC-namn | 1-cyclohex-2-en-1-yl-4-cyclohex-3-en-1-yl-benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.37 |
| Formel vikt | 238.1722 |