Läs mer
Terphenyllin, MedChemExpress
Beskrivning
Terphenyllin is a naturally abundant p-terphenyl metabolite isolated from the coral derived fungus Aspergillus candidus, has significant α-glucosidase inhibitory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terphenyllin |
| CAS | 52452-60-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H18O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (246.28 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(C=C1)C2=C(C(O)=C(C(OC)=C2)C3=CC=C(C=C3)O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.35 |
| Formel vikt | 338.35 |
| Visa mer |