Läs mer
TerpiMix 2 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309200
Change view
Kvantitet:
1 ml
Codice prodotto. Kvantitet
30309200 1 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30309200 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000653IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Isopulegol∣(+)-Carvone∣(+)-Dihydrocarveol∣(±)-beta-Citronellol∣1-Terpinen-4-ol∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol)∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣Carvacrol∣Citral∣DL-Camphor∣Isoborneol∣Isobornyl Acetate∣Menthol Racemic∣Menthone∣Nerol∣Piperitone∣R-(+)-Pulegone∣Safranal∣Thymol
CAS 469-61-4, 464-45-9, 89-79-2, 2244-16-8, 22567-21-1, 106-22-9
Analyt- eller komponentnamn (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Isopulegol∣(+)-Carvone∣(+)-Dihydrocarveol∣(±)-beta-Citronellol∣1-Terpinen-4-ol∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol)∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣Carvacrol∣Citral∣DL-Camphor∣Isoborneol∣Isobornyl Acetate∣Menthol Racemic∣Menthone∣Nerol∣Piperitone∣R-(+)-Pulegone∣Safranal∣Thymol
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (-)-alpha-Cedrene 2500 μg/mL∣(-)-Borneol 2500 μg/mL∣(-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(+)-Carvone 2500 μg/mL∣(+)-Dihydrocarveol 2500 μg/mL∣(±)-beta-Citronellol 2500 μg/mL∣1-Terpinen-4-ol 2500 μg/mL∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol) 2500 μg/mL∣alpha-Farnesene 2500 μg/mL∣alpha-Phellandrene 2500 μg/mL∣Carvacrol 2500 μg/mL∣Citral 2500 μg/mL∣DL-Camphor 2500 μg/mL∣Isoborneol 2500 μg/mL∣Isobornyl Acetate 2500 μg/mL∣Menthol Racemic 2500 μg/mL∣Menthone 2500 μg/mL∣Nerol 2500 μg/mL∣Piperitone 2500 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 2500 μg/mL∣Safranal 2500 μg/mL∣Thymol 2500 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.