missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TerpiMix 2 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Isopulegol∣(+)-Carvone∣(+)-Dihydrocarveol∣(±)-beta-Citronellol∣1-Terpinen-4-ol∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol)∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣Carvacrol∣Citral∣DL-Camphor∣Isoborneol∣Isobornyl Acetate∣Menthol Racemic∣Menthone∣Nerol∣Piperitone∣R-(+)-Pulegone∣Safranal∣Thymol |
| CAS | 469-61-4, 464-45-9, 89-79-2, 2244-16-8, 22567-21-1, 106-22-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-alpha-Cedrene∣(-)-Borneol∣(-)-Isopulegol∣(+)-Carvone∣(+)-Dihydrocarveol∣(±)-beta-Citronellol∣1-Terpinen-4-ol∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol)∣alpha-Farnesene∣alpha-Phellandrene∣Carvacrol∣Citral∣DL-Camphor∣Isoborneol∣Isobornyl Acetate∣Menthol Racemic∣Menthone∣Nerol∣Piperitone∣R-(+)-Pulegone∣Safranal∣Thymol |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isopropylalkohol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (-)-alpha-Cedrene 2500 μg/mL∣(-)-Borneol 2500 μg/mL∣(-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(+)-Carvone 2500 μg/mL∣(+)-Dihydrocarveol 2500 μg/mL∣(±)-beta-Citronellol 2500 μg/mL∣1-Terpinen-4-ol 2500 μg/mL∣3-Isopropyltoluene (m-Cymol) 2500 μg/mL∣alpha-Farnesene 2500 μg/mL∣alpha-Phellandrene 2500 μg/mL∣Carvacrol 2500 μg/mL∣Citral 2500 μg/mL∣DL-Camphor 2500 μg/mL∣Isoborneol 2500 μg/mL∣Isobornyl Acetate 2500 μg/mL∣Menthol Racemic 2500 μg/mL∣Menthone 2500 μg/mL∣Nerol 2500 μg/mL∣Piperitone 2500 μg/mL∣R-(+)-Pulegone 2500 μg/mL∣Safranal 2500 μg/mL∣Thymol 2500 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?