Läs mer
Terpin hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16442309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16442309 1 g
1 options
Produktkod. 16442309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1063
MedChemExpress Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Terpin hydrate is an expectorant, commonly used to loosen mucus in patients presenting with acute or chronic bronchitis, and related conditions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terpin hydrate
CAS 2451-01-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H22O3
Kvantitet 1 g
Synonym Terpin monohydrate cis-Terpin hydrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (525.54 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (5.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O[C@]1(C)CC[C@H](C(C)(C)O)CC1.O
Molekylvikt (g/mol) 190.28
Formel vikt 190.28
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation