Läs mer
(-)-Terpinen-4-ol, TRC
Produktkod. 30134030
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134030 2.5 g
30012818 250 mg
30006283 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1175082.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20126-76-5
Molekylformel C10 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (1R)-, 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)-, p-Menth-1-en-4-ol, (R)-(-)- (8CI), (1R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, (-)-4-Terpineol, (-)-Terpinen-4-ol, (R)-(-)-p-Menth-1-en-4-ol, (R)-4-Carvomenthenol, (R)-4-Methyl-1-(1-methylethyl)-3-cyclohexen-1-ol, (R)-Terpinen-4-ol, L-4-Terpineol, l-4-Terpineneol, l-4-Terpineol, l-Terpinen-4-ol, (4R)-1-Terpinen-4-ol
IUPAC-namn (1R)-4-metyl-1-propan-2-ylcyklohex-3-en-1-ol
LEDER CC(C)[C@@]1(O)CCC(=CC1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terpinen-4-ol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formel vikt 154.1358