Läs mer
γ-Terpinen 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311555
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311555 1 ml
1 options
Produktkod. 30311555 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010077IP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Terpinene
CAS 99-85-4
Analyt- eller komponentnamn gamma-Terpinene
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H16
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,4-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, Crithmene, Moslene, NSC 21448, gamma-Terpinene, γ-Terpinen, γ-Terpinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
LEDER CC(C)C1=CCC(=CC1)C
IUPAC-namn 1-metyl-4-propan-2-ylcyklohexa-1,4-dien
Lösningsmedel eller matris Isopropylalkohol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 136,1252 g/mol