Läs mer
gamma-terpinen, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10052650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052650 100 mL Glasflaska 100ml
10750965 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.15 SEK
    550.65 SEK / 100ml
    Save 62.50 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 99-85-4 | C10H16 | 136,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-85-4 , 10191-41-0
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001537
InChI-nyckel YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen
PubChem CID 7461
ChEBI CHEBI:10577
IUPAC-namn 1-metyl-4-propan-2-ylcyklohexa-1,4-dien
LEDER CC1=CCC(=CC1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-Terpinene
Namnnotering Stabiliserad
Färg Vitt
Densitet 0.8470g/mL, 0.847
Kokpunkt 182 °C
Flampunkt 51 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4720 till 1,477
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05, 128
Merck Index 14, 9170
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mindre än 1%. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter
Stabilisator 0,1 % max. dl-alfa-tokoferol
Formel vikt 136.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • y-Terpinene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.