Läs mer
γ-Terpinen, 97%, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10750965 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10750965
Brand: Thermo Scientific Acros 207505000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-85-4 | C10H16 | 136.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-85-4, 10191-41-0
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001537
InChI-nyckel YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-terpinene, p-mentha-1,4-diene, crithmene, moslene, gamma-terpinen, 1,4-p-menthadiene, 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, terpinene, alpha, .gamma.-terpinen
PubChem CID 7461
ChEBI CHEBI:10577
IUPAC-namn 1-metyl-4-propan-2-ylcyklohexa-1,4-dien
LEDER CC1=CCC(=CC1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-Terpinene
Namnnotering Stabilized
Färg Vitt
Densitet 0.8470g/mL, 0.847
Kokpunkt 182°C
Flampunkt 51°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4720 to 1.477
Kvantitet 500 mL
Beilstein 05, 128
Merck Index 14, 9170
Löslighetsinformation Solubility in water: less than 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Stabilisator 0.1 % max. dl-alpha tocopherol
Formel vikt 136.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • y-Terpinene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.