Läs mer
±-Terpineol 1000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319019
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319019 1 ml
1 options
Produktkod. 30319019 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010346HE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Terpineol
CAS 98-55-5
Analyt- eller komponentnamn alpha-Terpineol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, p-Menth-1-en-8-ol (8CI), (±)-α-Terpineol, 1,1-Dimethyl-1-(4-methylcyclohex-3-enyl)methanol, 1-p-Menthen-8-ol, 2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-2-propyl)-1-methylcyclohexene, 8-Hydroxy-p-menth-1-ene, Mil 350, NSC 21449, NSC 403665, PC 593, Pine Oil 593, Terpineol 350, dl-α-Terpineol, α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, α-Terpineol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
IUPAC-namn 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl) propan-2-ol
Lösningsmedel eller matris n-Hexan
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154,1358 g/mol