Läs mer
alfa-Terpineol, 97+%
Produktkod. 10175790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10175790 25 g -
10073430 500 g 500g
15214704 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10175790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 SEK
    315.65 SEK / 25g
    Save 66.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-55-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00001557
InChI-nyckel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-namn 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Terpineol
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 31,0 °C till 34,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9370g/mL, 0.937
Kokpunkt 214,0 °C till 224,0 °C
Flampunkt 90 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4800 till 1,4830
Kvantitet 25 g
Beilstein 06,II,66
Merck Index 15,9313
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel, dietyleter, etanol, bensen, propylenglykol
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.