Läs mer
α-Terpineol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15214704 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15214704 2.5 kg 2.5kg
10175790 25 g -
10073430 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15214704 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301610025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-55-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00001557
InChI-nyckel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-namn 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Terpineol
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 31.0°C to 34.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9370g/mL, 0.937
Kokpunkt 214.0°C to 224.0°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Brytningsindex 1.4800 to 1.4830
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 06,II,66
Merck Index 15,9313
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Formel vikt 154.25
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.