Läs mer
Terpineol, blandade isomerer, 98 %
Beskrivning
Terpineol används i parfymer, kosmetika och smakämnen. Det används också inom den kemiska industrin och för personligt bruk. Det fungerar som rengörings- och tvättmedel, desinfektionsmedel, livsmedelstillsats och luktmedel. Den kan användas i doftkompositioner, desinfektionsmedel, polermedel och olika hushållsrengöringsprodukter. Det används också som högkvalitativt lösningsmedel och luktborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Terpineol används i parfymer, kosmetika och smakämnen. Det används också inom den kemiska industrin och för personligt bruk. Det fungerar som rengörings- och tvättmedel, desinfektionsmedel, livsmedelstillsats och luktmedel. Den kan användas i doftkompositioner, desinfektionsmedel, polermedel och olika hushållsrengöringsprodukter. Det används också som högkvalitativt lösningsmedel och luktborttagningsmedel.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terpineol |
| Namnnotering | Blandade isomerer |
| Smältpunkt | 28 °C till 36 °C |
| Densitet | 0.934 |
| Kokpunkt | 213 °C till 218 °C |
| Flampunkt | 91 °C (196 °F) |
| Brytningsindex | 1.484 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | Blandbar med organiska lösningsmedel. Lätt blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 154.25 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Terpineol, mixed isomers
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Terpineol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.