Läs mer
Terpineol, mixed isomers, 98%
Produktkod. 15466618
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466618 2.5 L 2.5 L
15456618 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60146.K4
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8000-41-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Terpineol används i parfymer, kosmetika och smakämnen. Det används också inom den kemiska industrin och för personligt bruk. Det fungerar som rengörings- och tvättmedel, desinfektionsmedel, livsmedelstillsats och luktmedel. Den kan användas i doftkompositioner, desinfektionsmedel, polermedel och olika hushållsrengöringsprodukter. Det används också som högkvalitativt lösningsmedel och luktborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Terpineol används i parfymer, kosmetika och smakämnen. Det används också inom den kemiska industrin och för personligt bruk. Det fungerar som rengörings- och tvättmedel, desinfektionsmedel, livsmedelstillsats och luktmedel. Den kan användas i doftkompositioner, desinfektionsmedel, polermedel och olika hushållsrengöringsprodukter. Det används också som högkvalitativt lösningsmedel och luktborttagningsmedel.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8000-41-7
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00001557,MFCD00166983
InChI-nyckel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-namn 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terpineol
Namnnotering mixed isomers
Smältpunkt 28°C to 36°C
Densitet 0.934
Kokpunkt 213°C to 218°C
Flampunkt 91°C (196°F)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 2.5 L
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 154.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.