Läs mer
Terpineol (blandning av isomerer) 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317942
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317942 1 ml
1 options
Produktkod. 30317942 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17322340ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terpineol
CAS 8000-41-7
Analyt- eller komponentnamn Terpineol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10H18O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW;
InChI formel InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
LEDER CC1=CCC(C(O)(C)C)CC1.CC2(O)CCC(C(C)=C)CC2.CC(CC/3)(O)CCC3=C(C)\C
IUPAC-namn 1-metyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyklohexan-1-ol--1-metyl-4-(propan-2-yliden)cyklohexan-1-ol--2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (1/1/1)
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154,14 g/mol