Läs mer
Terpineol, Pure, Mixed Isomers, Fisher Chemical
Produktkod. 10102500 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10102500 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10102500 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0420/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 8000-41-7
Smältpunkt 31°C
Färg White
Kokpunkt 214°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C10H18O
MDL-nummer MFCD00001557,MFCD00166983
Kvantitet 500 mL
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
InChI-nyckel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
IUPAC-namn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
Formel vikt 154.125g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Terpineol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.