Läs mer
Terpinolene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319706
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Codice prodotto. Kvantitet
30319706 1 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30319706 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010042IP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Terpinolene
CAS 586-62-9
Analyt- eller komponentnamn Terpinolene
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, p-Mentha-1,4(8)-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, Isoterpinene, Nofmer TP, Terpinolen, Terpinolene, α-Terpinolene, Δ-Terpinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
LEDER CC(=C1CCC(=CC1)C)C
IUPAC-namn 1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 136.1252 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.