Läs mer
Terpinolene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terpinolene |
| CAS | 586-62-9 |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Cyclohexene','1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, p-Mentha-1,4(8)-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexene, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, Isoterpinene, Nofmer TP, Terpinolen, Terpinolene, α-Terpinolene, Δ-Terpinene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=C1CCC(=CC1)C)C |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-propan-2-ylidenecyclohexene |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.23 |
| Formel vikt | 136.1252 |