Läs mer
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Produktkod. 17138710
Change view
Mått (L x B):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
910 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
910 x 122 cm
Färg:
Brun
Grå
Grå
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg unitSize
17138710 152 x 91,4 cm Grå -
17148710 180 x 122 cm Grå -
17188730 610 x 122 cm Grå -
17138730 610 x 122 cm Rött 1 rulle
17108720 910 x 91,4 cm Grå 1 rulle
17128720 910 x 122 cm Rött 1 rulle
17128710 610 x 91,4 cm Svart -
17178710 610 x 91,4 cm Rött -
17198710 610 x 91,4 cm Silver -
17158710 610 x 122 cm Svart -
17118730 610 x 122 cm Brun -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17138710 Leverantör 3M™ Nomad™ Leverantörsnummer 7100116624
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Entré lindad vinylskrapa matta designad för tung trafik. Konstruktionen tillåter smuts och fukt att strömma genom mattan så att den inte dras tillbaka in i byggnaden. Fett- och oljebeständig.
  • Skrapmatta utan baksida designad för applikationer med hög trafik
  • Högkvalitativ vinyl ger utmärkt krossmotstånd
  • Oryggad, öppen konstruktion av mattan tillåter vatten att rinna av och jord att passera, utom synhåll
  • Dammsug enkelt ut instängd smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 152 x 91,4 cm
För användning med (applikation) Tungtrafikerade områden
Modell Nomad™ Terra Dirt Control Mats
Tjocklek (metrisk) 17 mm
Färg Grå
Längd (metrisk) 152 cm
Material Elastisk vinyl
Bredd (metrisk) 91.4 cm