Läs mer
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Produktkod. 17198710
Change view
Mått (L x B):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
910 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
910 x 122 cm
Färg:
Brun
Grå
Grå
Grön
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Förpackningsstorlek
17198710 610 x 91,4 cm Silver -
17138710 152 x 91,4 cm Grå -
17148710 180 x 122 cm Grå -
17188730 610 x 122 cm Grå -
17138730 610 x 122 cm Rött 1 rulle
17108720 910 x 91,4 cm Grå 1 rulle
17138720 910 x 122 cm Grå 1 rulle
17128720 910 x 122 cm Rött 1 rulle
17128710 610 x 91,4 cm Svart -
17188710 610 x 91,4 cm Brun -
17168710 610 x 91,4 cm Grå Varje
17118720 610 x 91,4 cm Grön 1 rulle
17178710 610 x 91,4 cm Rött -
17158710 610 x 122 cm Svart -
17118730 610 x 122 cm Brun -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17198710 Leverantör 3M™ Nomad™ Leverantörsnummer 7100116664
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Entré lindad vinylskrapa matta designad för tung trafik. Konstruktionen tillåter smuts och fukt att strömma genom mattan så att den inte dras tillbaka in i byggnaden. Fett- och oljebeständig.
  • Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
  • High quality vinyl offers excellent crush resistance
  • Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
  • Easily vacuum out trapped dirt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 610 x 91,4 cm
För användning med (applikation) Heavy traffic areas
Modell Nomad™ Terra Dirt Control Mats
Tjocklek (metrisk) 17 mm
Färg Silver
Längd (metrisk) 610 cm
Material Elastic Vinyl
Bredd (metrisk) 91.4 cm