Läs mer
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
Produktkod. 17158720
Change view
Mått (L x B):
152 x 91,4 cm
610 x 91,4 cm
180 x 122 cm
610 x 122 cm
Färg:
Blått
Blått
Brun
Grå
Grå
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
1 rulle
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg unitSize
17158720 152 x 91,4 cm Grå -
17198720 180 x 122 cm Grå -
17168720 610 x 122 cm Rött -
17178730 610 x 91,4 cm Svart -
17158730 610 x 91,4 cm Blått -
17168730 610 x 91,4 cm Brun -
17188720 610 x 91,4 cm Grå -
17198730 610 x 122 cm Svart -
17108730 610 x 122 cm Blått -
17148730 610 x 122 cm Brun -
17178740 610 x 122 cm Grå 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17158720 Leverantör 3M™ Nomad™ Leverantörsnummer 7100116693
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna vinylmatta med baksida är lämplig för applikationer inomhus, medellång trafik. Fjädrande vinylöglekonstruktion fångar, håller och döljer smuts/sand så att ytorna förblir snygga och rena.
  • Första stegsmatta för effektiv borttagning av smuts
  • Lämplig för medelstora trafikvolymer
  • Samlar upp och förhindrar att smuts spåras in i byggnaden
  • Håller och döljer smuts& sand, så att ytan förblir snygg och ren
  • Skumbaksida minskar krypning och ger tillsammans med spolarna ytterligare dämpning för ökad komfort
  • Enkel installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 152 x 91,4 cm
För användning med (applikation) Mellantrafikområden
Tjocklek (metrisk) 11 mm
Färg Grå
Längd (metrisk) 152 cm
Material Vinyl
Typ Entrématta
Bredd (metrisk) 91.4 cm