Läs mer
Gibco™ Fantastisk buljong
Produktkod. 11632139 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11632139 1 L 1000ml
1 options
Produktkod. 11632139 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1374301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 SEK
    471.65 SEK / 1000ml
    Save 70.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Gibco Terrific Broth är ett flytande odlingsmedium som är färdigt att använda som används för bakterieodling. Vår filtersteriliserade Terrific Broth kan användas för nästan alla forskningsapplikationer som kräver ett flytande bakteriellt odlingssteg, såsom proteinuttryck, kloning och expansion.
Gibco Terrific Broth är ett flytande odlingsmedium som är färdigt att använda som används för bakterieodling. Vår filtersteriliserade Terrific Broth kan användas för nästan alla forskningsapplikationer som kräver ett flytande bakteriellt odlingssteg, såsom proteinuttryck, kloning och expansion.
Terrific Broth är ett näringsrikt bakteriemedium för tillväxt med högre densitet och underhåll av rekombinanta E. coli- stammar. Den utvecklades specifikt för att uppnå högre plasmid-DNA-utbyte från E. coli och kan ge 4 –7 gånger mer DNA från pUC-baserade vektorer jämfört med LB-medium. Denna mångsidiga buljong är också användbar för att bearbeta ett stort antal olika kloner från mindre kulturer.
Fantastisk buljongformulering per liter
11,8 g
Trypton 23,6 g Jästextrakt
9,4 g Dikaliumvätefosfat 2,2
g Kaliumdivätefosfat 4 mL Glycerol (
0,4%)
• TB-medium innehåller högre koncentration av jästextrakt jämfört med andra medier
• Erbjuder bättre buffringskapacitet på grund av högre saltkoncentrationer
• Tillsatt glycerol har en stabiliserande effekt på rekombinanta proteiner.
Primära tillämpningar
• Tillväxt av E. coli -stammar för att uppnå högre plasmidutbyte
• Expression av rekombinanta proteiner med hjälp av bakterier
Gibco mediaflaskor
Varje mediaflaska har en vinklad öppning för förenklad pipettering. Den 1 L Gibco mediaflaska använder 39 % mindre källmaterial än jämförbara mediaflaskor på marknaden. Både locket och flaskan kan återvinnas eftersom de är gjorda av högdensitetspolyeten (HDPE) och polyetylentereftalat (PETE).
Hitta det medieformat som passar dina behov. Vi erbjuder
en mängd olika medieformuleringar som är färdiga att använda, såsom LB-buljong (kat. nr. 10855021) eller SOC-återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 L Fantastisk buljongvätska
Förvara i rumstemperatur.
Medietyp TB
Beredningsmetod Färdig att använda
Produkttyp Flytande medium
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 1 L
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli