Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fantastisk buljong
Produktkod. p-7076529
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366959 100 g 100g
11376959 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366959 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H26824.22
Fantastisk buljong är ett näringsrikt medium för tillväxt av bakterier och används för att främja stamunderhåll, kloning och proteinuttryck.
Terrific Broth (TB) används med glycerol för att odla rekombinanta stammar av Escherichia coli. Terrific Broth II är ett rikt näringsmedium för förökning av Escherichia coli i syfte att underhålla stam, kloning, proteinuttryck. Den är certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium. Högre celldensiteter uppnås med hjälp av Terrific Broth jämfört med traditionell LB Broth.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Fantastisk buljong är ett näringsmedium som huvudsakligen består av pepton, jästextrakt, glycerol (som kolkälla), aminosyror och vattenlösliga vitaminer
Ansökan
•Fantastisk buljong är ett mycket berikat medium som används med glycerol för att odla bakterier, inklusive Escherichia coli och rekombinanta stammar
•Fantastiskt buljongmedium används vanligtvis för underhåll av bakteriestammar, för kloning och för proteinuttryck
•Det är ett certifierat medium för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
•En högre celldensitet erhålls med detta medium jämfört med traditionell LB-buljong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Förpackningstyp Glasflaska
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk; Fuktkänslig
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.