Läs mer
MP Biomedicals™ Fantastiskt buljong II, uttorkat medium
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Beskrivning
- Proprietär formulering
- Använd 50 kapslar per liter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ FDA |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Formatera | Kapsel |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Jästextrakt, tryptonbuljong, natriumklorid och vitaminer |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Escherichia coli och certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium |
| Kvantitet | 5000 g |