Läs mer
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Powder/Molecular Genetics)
Produktkod. 10173243
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
Produktkod. 10173243
Brand: Fisher BioReagents™ BP2468100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Enriched medium used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli.
Formulation Usage: 50.8g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C
Form Powder
Kvalitet Molecular genetics
Medietyp Terrific Broth
Produkttyp Microbiology Media
För användning med (applikation) Cultivation of recombinant strains of Escherichia coli
Förpackningstyp Poly Bottle
Kvantitet 100 g