Läs mer
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Powder/Molecular Genetics)
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
Beskrivning
Formulation Usage: 50.8g/L
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C |
| Beskrivning | Bacterial Culture |
| Form | Powder |
| Kvalitet | Molecular genetics |
| Medietyp | Terrific Broth |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| Formulering | Water, 94.5%; Yeast extract, 2.4%; Dipotassium phosphate, 1.3%; Trptone, 1.2%; Glycerin, 0.4%; Dihydrogen potassium phosphate, 0.2% |
| För användning med (applikation) | Cultivation of recombinant strains of Escherichia coli |
| Förpackningstyp | Poly Bottle |
| Kvantitet | 2000 g |