Läs mer
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Powder/Molecular Genetics)
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2000 g
500 g
Förpackningstyp:
Poly Bottle
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
Beskrivning
Formulation Usage: 50.8g/L
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C |
| Form | Powder |
| Kvalitet | Molecular genetics |
| Medietyp | Terrific Broth |
| Produkttyp | Microbiology Media |
| För användning med (applikation) | Cultivation of recombinant strains of Escherichia coli |
| Förpackningstyp | Poly Pail |
| Kvantitet | 10,000 g |