Läs mer
Honeywell Safety Products™ Terry Heavy Gloves
Produktkod. 11877050
Change view
Kvantitet:
6 Par/PK
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11877050 6 Par/PK 6 par
1 options
Produktkod. 11877050 Leverantör Honeywell Safety Products™ Leverantörsnummer RQE9607A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4898.25 SEK
    398.48 SEK / 6 par
    Save 4499.77 SEK
    91% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftiga frottéhandskar ger termiskt och mekaniskt skydd. Honeywell Safety Products™ Terry Heavy Gloves är designade med en lång manschett för extra skydd.
  • För mekaniska och termiska hanteringar i glasbruk, metallurgi och gjuteri.
  • 100% bomullsfrottéhandske.
  • 5-fingerhandske för bättre grepp på heta föremål och extra fingerfärdighet.
  • Rak tumme.
  • Manschetten hjälper till att skydda en stor del av underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI II Intermediära risker, EN 420-03 EEC Grundläggande standarder, EN 388-03 Mekaniska faror, EN 407-04 Termiska faror, EC Kategori PPE 2, Kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EG-certifikatnummer 0075/797/162/06/08/0184, EG-intygsnummer 0075/797/162/06/08/0184
Klassificering Skicklighet: 5
Färg Beige
Betyg för skärmotstånd 3
Material Frotté, Bomull
Produkttyp Handskar
Temperatur (metrisk) Max 250 °C
För användning med (applikation) Bil-, glas-, järn-, stålindustrin
Punkteringsbetyg 1
Kvantitet 6 Par/PK
Tear Rating 3
Tummen stil Vinge
Längd (metrisk) 36 cm
Längd (metrisk) manschett 15 cm