Läs mer
Thermo Scientific™ Frottéverktygsrörskärare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Producera rent, 90° snitt på 1/16 tum och 1/8 tum rör av rostfritt stål som används i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ Frottéverktygsrörskärare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rörskärare |
| Beskrivning | Kapar 0,125 rostfria rör |
| För användning med (utrustning) | 1/8 tum Rostfritt stålrör |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.