Läs mer
Thermo Scientific™ Frottéverktygsrörskärare
Produktkod. 10403685 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1/16 tum. Rostfritt stålrör
1/8 tum Rostfritt stålrör
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10403685 1/16 tum. Rostfritt stålrör Varje
10260765 1/8 tum Rostfritt stålrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403685 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60182509
Beräknad leverans: 14-12-2026
Producera rent, 90° snitt på 1/16 tum och 1/8 tum rör av rostfritt stål som används i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ Frottéverktygsrörskärare.
Producera rent, 90° snitt på 1/16 tum och 1/8 tum rör av rostfritt stål som används i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ Frottéverktygsrörskärare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rörskärare
Beskrivning Kapar 0,0625 rostfria rör
För användning med (utrustning) 1/16 tum. Rostfritt stålrör
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.