Läs mer
tert-Amylamine, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10082130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082130 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10082130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175611000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Amylamine
Namnnotering 98%
CAS 594-39-8
Färg Brown to Yellow
Densitet 0.7460g/mL, 0.746
Kokpunkt 77.0°C
Flampunkt −1°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H13N
Linjär formel C2H5C(CH3)2NH2
Brytningsindex 1.3986 to 1.4006
MDL-nummer MFCD00008056
Kvantitet 100 mL
Synonym tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
InChI-nyckel GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C)(C)N
IUPAC-namn 2-methylbutan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 87.166
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
Formel vikt 87.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid