Läs mer
tert-Amylthiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Amylthiol |
| CAS | 1679-09-0 |
| Molekylformel | C5H12S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-1-propanethiol, 2-Ethyl-2-propanethiol, 2-Methyl-2-butanethiol, NSC 229571, NSC 60251, tert-Amyl mercaptan, tert-Pentyl mercaptan |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12S/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | SC(C)(C)CC |
| IUPAC-namn | 2-methylbutane-2-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.21 |
| Formel vikt | 104.07 |