Läs mer
tert-butanol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312587
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312587 1 ml
1 options
Produktkod. 30312587 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10861700AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Analyt- eller komponentnamn tert.-Butanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H10 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propanol, 2-methyl-, tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
LEDER CC(C)(C)O
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 74,0732 g/mol