Läs mer
tert-Butanol, 99,5 %, för analys
Produktkod. 12635047 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12635047 1 L Plastflaska 1 L
12633590 2.5 L Plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12635047 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 SEK
    745.57 SEK / 1 L
    Save 24.43 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74,123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butanol
Smältpunkt 25,0 °C till 25,5 °C
Densitet 0.7800g/mL, 0.78
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11 °C
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1,3860 till 1,3880
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel (CH3)3COH
Viskositet 3,35 mPa (30 °C)
Kokpunkt 83,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, aceton
Formel vikt 74.12
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.