Läs mer
tert-butanol, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,5 %, Solstice
Produktkod. 15643140
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15643140 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15633140 1 L Glasflaska 1 L
15653140 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15643140 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 3082502.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 SEK
    1994.58 SEK / 2.5 L
    Save 400.42 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,5 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butanol
Smältpunkt 23 °C till 26 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99,5%
Abs. Max. 0,01 vid 350 nm, Max. 0,01 vid 300 nm, Max. 0,20 vid 250 nm, Max. 0,50 vid 230 nm, Max. 1,00 vid 215 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0,775 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 11 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COH
UN-nummer UN1120
Beilstein 906698
Kokpunkt 81 °C till 83 °C
Formel vikt 74.12
Procent renhet >99.5%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-2-ol