Läs mer
tert-butanol, CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7111801
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Produktkod. 15633140
Brand: Honeywell-Chromasolv 3082501L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,5 %
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-methylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butanol
Smältpunkt 23°C to 26°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%
Abs. max. 0.01 at 350 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 230 nm, max. 1.00 at 215 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.775 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 81°C to 83°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel (CH3)3COH
UN-nummer UN1120
Beilstein 906698
Formel vikt 74.12
Procent renhet >99.5%
Kvalitet HPLC