Läs mer
Tert-Butanol, Honeywell™
Produktkod. 15622510 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
1L
Produktkod.
15622510 1L
1 options
Produktkod. 15622510 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 241271L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butanol
CAS 75-65-0
Densitet 0.775g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.08
Flampunkt 11°C (51.8°F)
Tändpunkt 896°F
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (CH3)3COH
Ångtryck 31mmHg (20°C), 44mmHg (26°C)
MDL-nummer MFCD00004464
UN-nummer 1120
Beilstein 906698
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)O
IUPAC-namn 2-methylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.123
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99% (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.