Läs mer
Tert-Butanol, puriss. pa ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15621710
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15621710 500 mL Poly flaska 500ml
15601710 1 L Poly flaska 1 L
15611710 2.5 L Poly flaska 2.5 L
15631710 5 L Poly flaska 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15621710 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 19460500ML
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butanol
Smältpunkt 25°C
Färg Färglös
Densitet 0.775g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.08
Flampunkt 11°C (51.8°F)
Tändpunkt 896°F
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.387(lit.)
Linjär formel (CH3)3COH
Ångtryck 44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C)
UN-nummer UN1120
Beilstein 906698
Kokpunkt 83°C
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99.7% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa