Läs mer
Tert-Butanol, puriss. p.a. ACS Reagens, ≥99,7 % (GC), Solstice
Produktkod. 15631710
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15631710 5 L Poly flaska 5 L
15621710 500 mL Poly flaska 500ml
15601710 1 L Poly flaska 1 L
15611710 2.5 L Poly flaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15631710 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 194605L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3235.00 SEK
    2546.04 SEK / 5 L
    Save 688.96 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,7 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-65-0
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.123
MDL-nummer MFCD00004464
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tert-Butanol
Smältpunkt 25 °C
Färg Färglös
Densitet 0,775 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.08
Flampunkt 11 °C (51,8 °F)
Tändpunkt 896 °F
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.387 (bokstavligen)
Linjär formel (CH3)3COH
Ångtryck 44 mmHg (26 °C), 31 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1120
Beilstein 906698
Kokpunkt 83 °C
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet ≥99,7 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-2-ol