Läs mer
tert-Butanol, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Produktkod. 16685753
Change view
25 kg
Produktkod.
16685753 25 kg
1 options
Produktkod. 16685753 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 1946025KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butanol
CAS 75-65-0
Färg Colorless
CAS Max % 1
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 25 kg
Flampunkt 15°C
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (CH3)3COH
Beilstein 906698
Synonym 2-Methyl-2-propanol; tert-Butyl alcohol; Trimethyl carbinol
Kokpunkt 81°C to 83°C (1013 hPa)
InChI-nyckel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)O
IUPAC-namn 2-methylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Kvalitet ACS