Läs mer
tert-butoxibis(dimetylamino)metan, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357469
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357469 1 g 1g
11367469 5 g 5g
11377469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27861.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5815-08-7 | C9H24N2O | 176.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5815-08-7
Molekylformel C9H24N2O
Molekylvikt (g/mol) 176.30
MDL-nummer MFCD00042858
InChI-nyckel HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Synonym tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyl-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]metandiamin
LEDER CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Densitet 0.844
Kokpunkt 50°C to 55°C (15 mmHg)
Flampunkt 41°C (106°F)
Linjär formel (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 174.3
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.