Läs mer
tert-butoxibis(dimetylamino)metan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10145272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10145272 5 g Glasflaska 5g
10711804 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10145272 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378120050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5815-08-7 | C9H22N2O | 174.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5815-08-7
Molekylformel C9H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.29
MDL-nummer MFCD00042858
InChI-nyckel HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-P
Synonym tert-butoxy bis dimethylamino methane, 1-tert-butoxy-n,n,n',n'-tetramethylmethanediamine, tert-butoxybis dimethylamino methane, bredereck's reagent, bredereck reagent, tert-butoxy dimethylamino methyl dimethylamine, unii-jej0u558f7, bis dimethylamino-t-butoxymethane, tert-butoxy-bis dimethylamino methane, bis dimethylamino tert-butoxy methane
PubChem CID 79885
IUPAC-namn N,N,N',N'-tetrametyl-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]metandiamin
LEDER CC(C)(C)OC(N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Färg Gult
Densitet 0.8440g/mL, 0.844
Kokpunkt 50°C to 55°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 85+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Brytningsindex 1.4220 to 1.425
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 1373
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 174.29
Procent renhet 90% (sum of 3 constituents) varying proportionally: Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.