missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
tert-Butoxycarbonyl-D-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butoxycarbonyl-D-valine |
| CAS | 22838-58-0 |
| Molekylformel | C10H19NO4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, N-Boc-D-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-valine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-valine, NSC 334316 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vikt | 217.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?